Tisk…
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Fluoro-5-formylbenzyl bromide
PC500537-1G PC500537-250MG
APOSPC500537-1GEA 14060 CZK
APOSPC500537-1G APOSPC500537-250MG
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO
MW: 217,035 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18378635
CAS číslo: 1379358-86-7
UN: 3261
ADR: 8,III