Tisk…
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500534-1G PC500534-250MG PC500534-5G
APOSPC500534-1GEA 5200 CZK
APOSPC500534-1G APOSPC500534-250MG APOSPC500534-5G
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde 95%
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO
MW: 217.035 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18205512
CAS číslo: 1379312-99-8
UN: 3261
ADR: 8 III