Tisk…
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
PC500533-1G PC500533-250MG PC500533-5G
APOSPC500533-1GEA 8270 CZK
APOSPC500533-1G APOSPC500533-250MG APOSPC500533-5G
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18394044
CAS číslo: 853368-35-1
UN: 3261
ADR: 8,III