2'-Amino-6'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(2-Amino-6-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 3-Methoxy-2-(trifluoroacetyl)aniline, 1-(2-Amino-6-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 3-Amino-2-(trifluoroacetyl)anisole
PC50053-1G
PC50053-250MG
APOSPC50053-1GEA
31410
CZK
APOSPC50053-1G
APOSPC50053-250MG
2'-Amino-6'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-6'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec:
C₉H₈F₃NO₂ MW: 219.161 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18071075 CAS číslo: 1233967-21-9 |