2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Cyano-4-fluorobenzyl bromide
PC500527-1G
PC500527-5G
APOSPC500527-1GEA
622
CZK
APOSPC500527-1G
APOSPC500527-5G
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Vzorec:
C₈H₅BrFN Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09261046 CAS číslo: 217661-27-3 UN: 3265 ADR: 8,III |