Tisk…
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromo-3-fluoro-o-tolunitrile, 2-Cyano-6-fluorobenzyl bromide
PC500524-1G PC500524-250MG PC500524-5G
APOSPC500524-1GEA 1910 CZK
APOSPC500524-1G APOSPC500524-250MG APOSPC500524-5G
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
MW: 214.034 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12025416
CAS číslo: 635723-84-1
UN: 3261
ADR: 8 III