Tisk…
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Fluoro-5-formylbenzyl bromide
PC500522-1G PC500522-250MG
APOSPC500522-1GEA 9920 CZK
APOSPC500522-1G APOSPC500522-250MG
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO
MW: 217.035 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18378686
CAS číslo: 1379371-56-8
UN: 3261
ADR: 8 III