Tisk…
6-Bromo-3-iodo-2-fluoronitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500521-100MG PC500521-250MG
APOSPC500521-100MGEA 3710 CZK
APOSPC500521-100MG APOSPC500521-250MG
6-Bromo-3-iodo-2-fluoronitrobenzene
6-Bromo-3-iodo-2-fluoronitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrFINO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28096556
CAS číslo: 1805552-21-9