Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenemethanol
PC500516-1G PC500516-25G PC500516-5G PC500516-10G
APOSPC500516-1GEA 1660 CZK
APOSPC500516-1G APOSPC500516-25G APOSPC500516-5G APOSPC500516-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.032 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12761598
CAS číslo: 932390-36-8