Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC500511-1G
PC500511-250MG
PC500511-5G
PC500511-10G
APOSPC500511-1GEA
1450
CZK
APOSPC500511-1G
APOSPC500511-250MG
APOSPC500511-5G
APOSPC500511-10G
Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Vzorec:
C₉H₈BrFO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11505951 CAS číslo: 157652-28-3 UN: 3265 ADR: 8,III |