Methyl 2-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC500509-1G
PC500509-250MG
PC500509-5G
APOSPC500509-1GEA
7280
CZK
APOSPC500509-1G
APOSPC500509-250MG
APOSPC500509-5G
Methyl 2-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Methyl 2-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Vzorec:
C₉H₈BrFO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11505952 CAS číslo: 142314-72-5 UN: 3265 ADR: 8,III |