Tisk…
3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC500508-1G PC500508-250MG
APOSPC500508-1GEA 8700 CZK
APOSPC500508-1G APOSPC500508-250MG
3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28040519
CAS číslo: 1541643-75-7