Tisk…
3-Bromo-6-chloro-2-fluoronitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC500503-1G PC500503-250MG
APOSPC500503-1GEA 23780 CZK
APOSPC500503-1G APOSPC500503-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoronitrobenzene
3-Bromo-6-chloro-2-fluoronitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClFNO₂
MW: 254.441 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28040517
CAS číslo: 1806970-78-4