Tisk…
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Fluoro-4-formylbenzyl bromide
PC500500-1G PC500500-250MG PC500500-5G
APOSPC500500-1GEA 7080 CZK
APOSPC500500-1G APOSPC500500-250MG APOSPC500500-5G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde 95%
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO
MW: 217,035 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18378725
CAS číslo: 1379307-40-0
UN: 3261
ADR: 8,III