Tisk…
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC500497-1G PC500497-5G PC500497-10G
APOSPC500497-1GEA 6020 CZK
APOSPC500497-1G APOSPC500497-5G APOSPC500497-10G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrClFO
MW: 239.469 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18447606
CAS číslo: 886615-31-2