Tisk…
5-Bromo-2-fluorostyrene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-1-fluoro-2-vinylbenze, 4-Bromo-2-ethenyl-1-fluorobenzene
PC500496-1G PC500496-250MG PC500496-5G
APOSPC500496-1GEA 1660 CZK
APOSPC500496-1G APOSPC500496-250MG APOSPC500496-5G
5-Bromo-2-fluorostyrene
5-Bromo-2-fluorostyrene
Vzorec: C₈H₆BrF
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20384566
CAS číslo: 221030-92-8