Tisk…
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500495-1G PC500495-250MG PC500495-5G
APOSPC500495-1GEA 12400 CZK
APOSPC500495-1G APOSPC500495-250MG APOSPC500495-5G
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24148371
CAS číslo: 120077-70-5