Tisk…
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500493-1G PC500493-250MG PC500493-5G
APOSPC500493-1GEA 6520 CZK
APOSPC500493-1G APOSPC500493-250MG APOSPC500493-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846056
CAS číslo: 943830-79-3