Tisk…
2-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500491-1G PC500491-250MG PC500491-5G
APOSPC500491-1GEA 5690 CZK
APOSPC500491-1G APOSPC500491-250MG APOSPC500491-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClFNO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08443561
CAS číslo: 713-21-3
UN: 3265
ADR: 8,III