3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Bromo-3-(bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene, 6-Chloro-α,3-dibromo-2-fluorotoluene
PC500487-1G
PC500487-250MG
PC500487-5G
APOSPC500487-1GEA
7440
CZK
APOSPC500487-1G
APOSPC500487-250MG
APOSPC500487-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Vzorec:
C₇H₄Br₂ClF Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD27931488 CAS číslo: 886615-32-3 UN: 3261 ADR: 8,III |