3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Bromo-1-(3-bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC500485-1G
PC500485-250MG
APOSPC500485-1GEA
25790
CZK
APOSPC500485-1G
APOSPC500485-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenacyl bromide
3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Vzorec:
C₈H₄Br₂ClFO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28040504 CAS číslo: 1807121-46-5 UN: 3261 ADR: 8,III |