Tisk…
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500482-1G PC500482-250MG PC500482-5G
APOSPC500482-1GEA 1870 CZK
APOSPC500482-1G APOSPC500482-250MG APOSPC500482-5G
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₆F₂O
MW: 168.14 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD17281928
CAS číslo: 1342158-87-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III