Tisk…
Methyl 3-bromo-6-chloro-2-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500480-1G PC500480-5G PC500480-250MG
APOSPC500480-1GEA 5630 CZK
APOSPC500480-1G APOSPC500480-5G APOSPC500480-250MG
Methyl 3-bromo-6-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl 3-bromo-6-chloro-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
MW: 267,48 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28040512
CAS číslo: 1543224-54-9