Tisk…
Perfluoro(isopropylcyclohexane), tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoroprop-2-yl)undecafluorocyclohexane, Octadecafluoro(isopropylcyclohexane)
PC50048-25G PC50048-5G
APOSPC50048-25GEA 18650 CZK
APOSPC50048-25G APOSPC50048-5G
Perfluoro(isopropylcyclohexane), tech
Perfluoro(isopropylcyclohexane)
Vzorec: C₉F₁₈
MW: 450,068 g/mol
Bod varu: 124…125 °C (749 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153236
CAS číslo: 423-02-9