Tisk…
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500478-1G PC500478-250MG
APOSPC500478-1GEA 11380 CZK
APOSPC500478-1G APOSPC500478-250MG
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₅BrF₃N
MW: 264.042 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22492235
CAS číslo: 853368-32-8