Tisk…
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500471-1G PC500471-5G PC500471-250MG
APOSPC500471-1GEA 6220 CZK
APOSPC500471-1G APOSPC500471-5G APOSPC500471-250MG
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₆BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28014065
CAS číslo: 1416980-23-8