Tisk…
2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500469-1G PC500469-250MG PC500469-5G
APOSPC500469-1GEA 2150 CZK
APOSPC500469-1G APOSPC500469-250MG APOSPC500469-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
2,3-Difluoro-4-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₂IO₂
Bod tání: 195…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368123
CAS číslo: 501433-05-2