Tisk…
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromo-3-fluoro-p-toluic acid, 4-Carboxy-2-fluorobenzyl bromide
PC500463-1G PC500463-250MG PC500463-5G
APOSPC500463-1GEA 20170 CZK
APOSPC500463-1G APOSPC500463-250MG APOSPC500463-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11179690
CAS číslo: 361456-46-4
UN: 3261
ADR: 8,III