3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC500462-1G
PC500462-25G
PC500462-5G
APOSPC500462-1GEA
1330
CZK
APOSPC500462-1G
APOSPC500462-25G
APOSPC500462-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₃BrClFO₂ MW: 253.453 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11110256 CAS číslo: 702640-51-5 |