Tisk…
2,3-Difluoro-4-iodobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500461-1G PC500461-250MG PC500461-5G
APOSPC500461-1GEA 9030 CZK
APOSPC500461-1G APOSPC500461-250MG APOSPC500461-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzonitrile
2,3-Difluoro-4-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₂IN
MW: 264,999 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28014018
CAS číslo: 943830-91-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III