Tisk…
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500460-1G PC500460-250MG PC500460-5G
APOSPC500460-1GEA 20170 CZK
APOSPC500460-1G APOSPC500460-250MG APOSPC500460-5G
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18378684
CAS číslo: 89540-20-5
UN: 3261
ADR: 8,III