Tisk…
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500450-1G PC500450-250MG PC500450-5G
APOSPC500450-1GEA 4960 CZK
APOSPC500450-1G APOSPC500450-250MG APOSPC500450-5G
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 95%
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FNO₄
MW: 185,109 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27995610
CAS číslo: 394-34-3