5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC500443-1G
PC500443-250MG
APOSPC500443-1GEA
17590
CZK
APOSPC500443-1G
APOSPC500443-250MG
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₈BrFO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11847142 CAS číslo: 1260903-35-2 |