Tisk…
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500431-1G PC500431-250MG PC500431-5G
APOSPC500431-1GEA 2990 CZK
APOSPC500431-1G APOSPC500431-250MG APOSPC500431-5G
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FNO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26853061
CAS číslo: 1565054-28-5