Tisk…
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500421-1G PC500421-250MG PC500421-5G
APOSPC500421-1GEA 1740 CZK
APOSPC500421-1G APOSPC500421-250MG APOSPC500421-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253,453 g/mol
Bod tání: 152…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19686184
CAS číslo: 1349708-91-3