Tisk…
4'-Bromo-5'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500405-1G PC500405-250MG
APOSPC500405-1GEA 12400 CZK
APOSPC500405-1G APOSPC500405-250MG
4'-Bromo-5'-chloro-2'-fluoroacetophenone
4'-Bromo-5'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27995573
CAS číslo: 1594605-40-9