Tisk…
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500401-1G PC500401-250MG PC500401-5G
APOSPC500401-1GEA 3610 CZK
APOSPC500401-1G APOSPC500401-250MG APOSPC500401-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrClFO
MW: 237.454 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26142710
CAS číslo: 1603584-72-0