3-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC500389-1G
PC500389-25G
PC500389-5G
APOSPC500389-1GEA
3610
CZK
APOSPC500389-1G
APOSPC500389-25G
APOSPC500389-5G
3-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
3-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Vzorec:
C₇H₃F₄I Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07771984 CAS číslo: 132554-73-5 |