Tisk…
2-Bromo-4-iodobenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC500388-1G PC500388-250MG PC500388-5G
APOSPC500388-1GEA 10980 CZK
APOSPC500388-1G APOSPC500388-250MG APOSPC500388-5G
2-Bromo-4-iodobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₃I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22491025
CAS číslo: 1369927-31-0