Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-[3-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC500373-1G PC500373-250MG
APOSPC500373-1GEA 0 CZK
APOSPC500373-1G APOSPC500373-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₅BrClF₃O₂
MW: 317.487 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27975441
CAS číslo: 1796558-59-2
UN: 3265
ADR: 8 III