Tisk…
2-Bromo-6-methoxybenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl ether
PC500370-1G PC500370-250MG PC500370-5G
APOSPC500370-1GEA 1660 CZK
APOSPC500370-1G APOSPC500370-250MG APOSPC500370-5G
2-Bromo-6-methoxybenzotrifluoride 95%
2-Bromo-6-methoxybenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.032 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194484
CAS číslo: 1214345-25-1