Tisk…

2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC500364-1G PC500364-5G PC500364-25G
APOSPC500364-1GEA 622 CZK
APOSPC500364-1G APOSPC500364-5G APOSPC500364-25G
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅ClFNO₂
Bod tání: 37…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21603723
CAS číslo: 90292-62-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR