Tisk…
2-Chloro-4-fluoro-3-methylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500362-1G PC500362-250MG
APOSPC500362-1GEA 9260 CZK
APOSPC500362-1G APOSPC500362-250MG
2-Chloro-4-fluoro-3-methylaniline
2-Chloro-4-fluoro-3-methylaniline
Vzorec: C₇H₇ClFN
MW: 159.589 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193244
CAS číslo: 90292-63-0