Tisk…
3-Fluoro-2-iodophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500356-1G PC500356-250MG PC500356-5G
APOSPC500356-1GEA 8700 CZK
APOSPC500356-1G APOSPC500356-250MG APOSPC500356-5G
3-Fluoro-2-iodophenol
3-Fluoro-2-iodophenol
Vzorec: C₆H₄FIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08166555
CAS číslo: 863870-85-3