Tisk…
4-Fluoro-3-methylbenzene-1,2-diamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500346-1G PC500346-250MG
APOSPC500346-1GEA 9990 CZK
APOSPC500346-1G APOSPC500346-250MG
4-Fluoro-3-methylbenzene-1,2-diamine 95%
4-Fluoro-3-methylbenzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₉FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09026959
CAS číslo: 485832-95-9