Tisk…
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
PC500345-1G PC500345-250MG PC500345-5G
APOSPC500345-1GEA 6220 CZK
APOSPC500345-1G APOSPC500345-250MG APOSPC500345-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrotoluene
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.023 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27975467
CAS číslo: 1463053-91-9