Tisk…
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500328-1G PC500328-250MG PC500328-5G
APOSPC500328-1GEA 4140 CZK
APOSPC500328-1G APOSPC500328-250MG APOSPC500328-5G
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol 95%
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenol
Vzorec: C₇H₆FIO
MW: 252.025 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16987811
CAS číslo: 900175-53-3