Tisk…
2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500327-1G PC500327-250MG
APOSPC500327-1GEA 19510 CZK
APOSPC500327-1G APOSPC500327-250MG
2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27975466
CAS číslo: 1823815-55-9