Tisk…
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500324-1G PC500324-250MG
APOSPC500324-1GEA 6220 CZK
APOSPC500324-1G APOSPC500324-250MG
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
Vzorec: C₇H₈FNO
Bod tání: ∼ 157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27975512
CAS číslo: 1312884-54-0