Tisk…
2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-4-iodo-2-methoxy-5-methylbenzene
PC500322-1G PC500322-250MG
APOSPC500322-1GEA 5790 CZK
APOSPC500322-1G APOSPC500322-250MG
2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
Vzorec: C₈H₈FIO
MW: 266.051 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27975454
CAS číslo: 1823867-60-2